Läs mer
Cetylpyridinium chloride monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16498716
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498716 100 mg
1 options
Produktkod. 16498716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1289
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetylpyridinium chloride monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 6004-24-6
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H40ClNO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (279.33 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (55.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1.O.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 358.0
Formel vikt 358.0
Procent renhet 99.79%