Läs mer
Cetylpyridinium chloride monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498716
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 mg
Artikelnummer. Kvantitet
16498716 100 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1289
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cetylpyridinium chloride monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 6004-24-6
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H40ClNO
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (279.33 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (55.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1.O.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 358.0
Formel vikt 358.0
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.