Läs mer
Cetylpyridiniumkloridiniummonohydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetylpyridinium chloride monohydrate |
| CAS | 6004-24-6 |
| Molekylformel | C21 H38 N . Cl . H2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate (8CI,9CI), Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| LEDER | O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-hexadecylpyridin-1-ium; klorid; hydratera |
| Molekylvikt (g/mol) | 358 |
| Formel vikt | 357.2798 |