Läs mer
Cetyltrimetylammoniumbromid, MP Biomedicals
Produktkod. 11478094 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478094 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11478094 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520823280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.00 SEK
    560.85 SEK / 100g
    Save 28.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Kvantitet 100 g
Molekylformel C19H42BrN
MDL-nummer MFCD00011772
InChI-nyckel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn hexadecyltrimetylazaniumbromid
Molekylvikt (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formel vikt 364.46