Läs mer
Cetyltrimetylammoniumbromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17831391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17831391 5 g -
11446801 100 g 100g
11450862 500 g 500g
17841391 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17831391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219502905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.86 SEK
    420.64 SEK / 5g
    Save 39.22 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-09-0
Molekylformel C19H42BrN
Molekylvikt (g/mol) 364.46
MDL-nummer MFCD00011772
InChI-nyckel LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
IUPAC-namn hexadecyltrimetylazaniumbromid
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cetyltrimethylammonium bromide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 0.9906
Formel vikt 364.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cetyltrimethylammonium Bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide