Läs mer
CEV (R)-S-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CEV (R)-S-Oxide |
| CAS | 124751-37-7 |
| Molekylformel | C10H17NO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Cevimeline Sulfoxide (Rrr) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14(8)12)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,10-,14-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1O[C@@]2(CN3CCC2CC3)C[S@@]1=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,5S)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azabicyclo[2.2.2]octane] 3-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.31 |
| Formel vikt | 215.098 |