Läs mer
Cevimeline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200097133
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16488168
Brand: Medchem Express HY70020B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Cevimeline hydrochloride (AF102B hydrochloride) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride can cross the blood-brain barrier (BBB).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cevimeline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 107220-28-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H18ClNOS
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AF102B hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (212.07 mM)
LEDER C[C@H]1SC[C@@]2(CN3CCC2CC3)O1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 235.77
Formel vikt 235.77
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.