Läs mer
Cevimelin N-oxid, TRC
Produktkod. 30366505
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366505 5 mg
30351129 1 mg
30363526 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30366505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2835105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 469890-14-0
Molekylformel C10 H17 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 215.31
Synonym (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
IUPAC-namn (2S,5S)-2-metyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan]
LEDER C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cevimeline N-oxide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Formel vikt 215.098