Läs mer
Cevimelin N,S-dioxid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30357215
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357215 50 mg
30354360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30357215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC28352050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C10 H17 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 231.312
Synonym (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1,3'-Dioxide
IUPAC-namn (2S,5S)-2-metyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolan-5,3'-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan] 3-oxid
LEDER C[C@H]1O[C@]2(CS1=O)C[N@+]3([O-])CC[C@@H]2CC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17NO3S/c1-8-14-10(7-15(8)13)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10-,11+,15?/m0/s1
Formel vikt 231.093