Läs mer
Cevipabulin, MedChemExpress
Beskrivning
Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cevipabulin |
| CAS | 849550-05-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18ClF5N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | TTI-237 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]([H])(C(F)(F)F)NC1=C(C2=C(F)C=C(OCCCNC)C=C2F)C(Cl)=NC3=NC=NN13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.82 |
| Visa mer |