Läs mer
Gibco™ CF1 Mus Embryonala Fibroblaster, MitC-behandlade
Produktkod. 15849662 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Antal celler:
2 x 106
4 x 10 6
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal celler Förpackningsstorlek
15849662 4 x 10 6 Varje
15737417 2 x 106 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849662 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34959
 Begränsad artikel
I lager
Mitomycin C (MitC)-behandlad Gibco CF1 Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) är matarceller som är idealiska för att stödja friska odifferentierade mänskliga och musembryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) i kultur.
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. GSC-6001M och GSC-6201M, dessa mycket använda MEF-celler är isolerade från utavlade CF1-möss, mitotiskt arresterade av MitC-behandling och testade för att säkerställa säkerhet och prestanda.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Lita på en
allmänt använd produkt Spara tid med färdiga att använda MEFs
Bestrålade CF1 MEFs hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner och expandera och testa celler dag efter dag, vecka efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Kultur med noggrant testade matarceller
Varje parti av CF1 MEFs testas för bakterier, svampar, mykoplasma och muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus- och mänskliga ES-celler för att säkerställa robust och konsekvent prestanda. Dessa MEFs har framgångsrikt använts med ESC/iPSC-linjer från andra arter, men bör testas för kompatibilitet om de används för en sådan applikation.
Lita på en allmänt använd produkt Dessa
CF1 MEF:er används i många labb över hela världen och har citerats i olika publikationer. De har framgångsrikt använts för att stödja odifferentierade pluripotenta stamceller vid densiteter som sträcker sig från 2 x 10 4 –5,3 x 10 4 celler/cm 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (fibroblast)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Antal celler 4 x 10 6
Kvantitet 4 x 106 celler
Frakt skick Skickas på torris