Läs mer
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonala Fibroblaster, MitC-behandlade
Produktkod. 15980453 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15980453 4 x 106 celler Paket med 4
1 options
Produktkod. 15980453 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A34964
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Mitomycin C (MitC)-behandlad Gibco CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs) är neomycinresistenta matarceller som stödjer friska odifferentierade mänskliga och musembryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) i kultur.
Tillverkad av MTI-GlobalStem och motsvarande MTI-GlobalStem Cat. Inga. GSC-6005M, dessa MEF-celler är isolerade från CF1 x C57BL/6 hybridmöss, mitotiskt arresterade av MitC-behandling och testade för att säkerställa prestanda och minimera risken för kontaminering. För neomycinresistenta MEF som inaktiveras av bestrålning, se CF6-Neo Mouse Embryonala Fibroblaster, bestrålade. Du kan också välja från vårt breda urval av andra MEFs för att passa din applikation.
• Hjälp till att spara dyrbar tid med förinaktiverade, färdiga att använda MEF:er
• Odla ESC:er och iPSC:er med självförtroende med hjälp av noggrant testade matarceller
• Utför forskning som involverar läkemedelsurval med neomycinresistenta
celler Hjälp till att spara tid med färdiga att använda MEFs
MitC-behandlade CF6-Neo MEFs hjälper till att spara tid och problem med att hantera en djuranläggning, utföra tråkiga, tidskrävande dissektioner och expandera och testa celler dag efter dag, vecka efter vecka. Fokusera på din forskning med dessa förinaktiverade, färdiga att använda matare.
Kultur med noggrant testade matarceller
Varje parti av CF6-Neo MEFs testas för bakterier, svampar, mykoplasma och olika muspatogener för att minimera risken för kontaminering. Varje lot testas också för livsduglighet efter upptining (vanligtvis större än 95%) och förmåga att stödja mus- och mänskliga ES-celler för att säkerställa robust och konsekvent prestanda i din forskning. Dessa MEFs har framgångsrikt använts med ESC/iPSC-linjer från andra arter men bör testas för kompatibilitet om de används för en sådan applikation.
Utför forskning som involverar läkemedelsurval med neomycinresistenta celler CF
6-Neo MEF uttrycker neoR från en pPGKneobPa-transgen, vilket gör dem mycket resistenta mot neomycin och geneticin (G418). Varje lot testas för tolerans mot olika G418-koncentrationer, och tröskelintervallet för överlevnad rapporteras i CoA för att underlätta utformningen av experiment. Använd dessa matarceller för att stödja odifferentierad ESC- eller iPSC-kultur medan du utför G418-selektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Kryokonserverade musembryonala fibroblaster Förvaras
i flytande kväve.
Åldras Embryonal
Celltyp Matarceller (embryonala musfibroblaster)
Form Kryokonserverad
Art Mus
Givarkälla Poolad
Antal celler 4 x 10 6
Kvantitet 4 x 106 celler
Frakt skick Skickas på torris