Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CFI-400945 |
| CAS | 1338806-73-7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C33H34N4O3 |
| Formel vikt | 534.66 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |