missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CFM 1571 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 1215548-30-3 |
| Molekylformel | C23 H28 N4 O3 . HCl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CFM 1571 Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-(dimethylamino)propoxy)-N-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N4O3.ClH/c1-26(2)14-7-15-30-22-16-21(27(25-22)17-18-8-5-4-6-9-18)23(28)24-19-10-12-20(29-3)13-11-19;/h4-6,8-13,16H,7,14-15,17H2,1-3H3,(H,24,28);1H |
| LEDER | O=C(C1=CC(OCCCN(C)C)=NN1CC2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(OC)C=C3.Cl |
| IUPAC-namn | 2-benzyl-5-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?