Läs mer
CFM-2, MedChemExpress
Beskrivning
CFM-2 is a potent and selective non-competitive AMPAR antagonist. CFM-2 possesses anticonvulsant activity in various models of seizures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CFM-2 |
| CAS | 178616-26-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (160.60 mM) |
| LEDER | O=C1NN=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.34 |
| Formel vikt | 311.34 |
| Visa mer |