Läs mer
cFMS Receptor Inhibitor II, MedChemExpress
Beskrivning
cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | cFMS Receptor Inhibitor II |
| CAS | 959860-85-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H20N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (226.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=C2)C3=CC=C(C4=CC=NC=C4)C=C3N=C1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.43 |
| Formel vikt | 368.43 |
| Visa mer |