Läs mer
CFMTI, MedChemExpress
Beskrivning
CFMTI inhibits L-glutamate-induced intracellular Ca2+ mobilization in CHO cells expressing human and rat mGluR1a, with IC50s of 2.6 and 2.3 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CFMTI |
| CAS | 864864-17-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H16FN5O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.7 mg/mL (10.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C1N(C2CC2)CC3=C1C=CC(C4=C(C)N(C5=CC=CN=C5F)N=N4)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.36 |
| Formel vikt | 349.36 |
| Visa mer |