Läs mer
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μ L)
Produktkod. 10568180 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1200 U
2 000 enheter
5 x 1200 enheter
Förpackningsstorlek:
1200 enheter
2000 enheter
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10568180 1200 U 1200 enheter
10369679 5 x 1200 enheter Paket med 5
10379679 2 000 enheter 2000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10568180 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    443.65 SEK / Paket med 1200
    Save 118.35 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Cfr42I (SacII)-restriktionsenzymet känner igen CCGC^GG-ställen och skär bäst vid 37 °C i B-buffert (isoschizomerer: KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
Notera
Cfr42I-aktiviteten påverkas av hög saltkoncentration. Spårmängder av natriumklorid som finns kvar i substratets DNA efter avslutad applicering uppströms kan hämma enzymaktivitet och resultera i försämrad DNA-klyvning. Vissa platser i lambda-DNA är svåra att klyva med Cfr42I, samma som med dess prototyp SacII. Minst två kopior av Cfr42I-igenkänningsstället krävs för effektiv klyvning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Inkubatortemperatur 37 °C
Kvantitet 1200 U
Produkttyp Cfr42I (SacII)