missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CFTR Antibody (CFTR/9148R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18664434 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18664434 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18664434 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324057

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

CFTR Monoclonal antibody specifically detects CFTR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CFTR
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CFTR/9148R
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin: 1-2 μg/mL
Formulering 10 mM PBS
Gene Alias ABC35, ABCC7CF, ATP-binding cassette sub-family C member 7, ATP-binding cassette transporter sub-family C member 7, cAMP-dependent chloride channel, CFTR/MRP, Channel conductance-controlling ATPase, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (ATP-binding cassettesub-family C, member 7), cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, ATP-binding cassette(sub-family C, member 7), dJ760C5.1, EC 3.6.3, MRP7EC 3.6.3.49, TNR-CFTR
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 258-385) of human CFTR protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin ABC Transporters, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1080
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.