missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CFTR corrector 2, MedChemExpress

Produktkod. 16455916
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455916 100 mg 100mg
16451457 50 mg 50mg
16435248 10 mg -
16427967 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16455916 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY125381

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.

CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CFTR corrector 2
CAS 1628416-28-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23FN4O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (128.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N(C)C1=CC=C2N=C(C)OC2=C1)CN(N=C(C3=CC=CC(F)=C3)C4=C5C=C(OCC)C=C4)C5=O
Molekylvikt (g/mol) 486.49
Formel vikt 486.49
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.