Läs mer
CFTR(inh)-172, MedChemExpress
Beskrivning
CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CFTR(inh)-172 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 307510-92-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H10F3NO3S2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.13 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C(S/1)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(C1=C\C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.4 |
| Visa mer |