Läs mer
Tocris Bioscience™ CG 858-Neg
Beskrivning
Negative control for CG 858 (Cat. No. 7427)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[[4-[3-[2,6-Difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoyl]-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-5-[[2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-5-yl]amino]pentanamide |
| CAS | 2417296-83-2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Active Degrader Negative Controls |
| Molekylformel | C43H41F2N7O8S |
| Renhet | 0.98 |