Läs mer
CGI-1746, MedChemExpress
Beskrivning
CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGI-1746 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 910232-84-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H37N5O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.25 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)NC2=CC=CC(C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)C(N5CCOCC5)=O)=CN(C3=O)C)=C2C |
| Visa mer |