Läs mer
CGK733, MedChemExpress
Produktkod. 16462687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16462687 50 mg
16436598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16462687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15520
MedChemExpress CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CGK733
CAS 905973-89-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H18Cl3FN4O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.91 mM)
LEDER FC1=CC=C(NC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=S)C=C1[N+]([O-])=O
Molekylvikt (g/mol) 555.84
Formel vikt 555.84
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease