Läs mer
Cytiva cGMP direkt BioTrak™ EIA
Produktkod. 10762257 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
96 Beslut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10762257
Brand: Cytiva RPN226
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för direkt mätning av cGMP i cellysat. Cytiva Life Sciences™ cGMP direkt BioTrak™ EIA är ett nytt lysreagens som tillåter cGMP-mätning utan att behöva ta bort extraktionsreagenser.
  • Dubbelt intervall: 2 512 –fmol/brunn [acetylering], 50 12 –800 fmol/brunn [icke-acetylering]
  • Känslighet: 14pg/ml [acetylering], 161pg/ml [icke-acetylering]
  • Endagsprotokoll
  • Flexibelt metodval av analysprotokoll
  • Snabbanalysprotokoll
  • Icke-radioaktiv
  • Exakt och exakt mätning
  • Klart att använda substrat
  • Färgkodade reagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyskänslighet 14pg/mL
Produkttyp cGMP direkt Biotrak EIA
Tillräckligt för 96-brunnars mikroplatta
För användning med (applikation) Enzymimmunanalys för direkt cGMP-mätning
Kit Innehåll Acetyleringsreagens, Lyseringsreagens
Kvantitet 96 Beslut
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1