Läs mer
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Beskrivning
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP 12177 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 315.8 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.798 |