Läs mer
Tocris Bioscience™ CGP 20712 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001162
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001162 10 mg
18025152 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001162 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1024/10
Highly potent and selective β1 antagonist
CGP 20712 dihydrochloride is a highly selective and potent β1-adrenoceptor antagonist (IC50 = 0.7 nM). Displays 10,000-fold selectivity over β2-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216905-73-5
Molekylformel C23H27Cl2F3N4O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CGP 20712 dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 567.39
Renhet >96%
Molekylvikt (g/mol) 567.387
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privatlivspolitik.