Läs mer
Tocris Bioscience™ CGP 37157
Beskrivning
Selective antagonist of the mitochondrial Na+-Ca2+ exchanger (IC50 = 0.4 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP 37157 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 324.22 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.219 |