Läs mer
Tocris Bioscience™ CGP 37849
Beskrivning
Potent, selective and competitive NMDA receptor antagonist (Ki = 35 nM). Anticonvulsive following oral administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP 37849 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 209.14 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.138 |