Läs mer
CGP 46381, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Brain penetrant, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 4.9 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP 46381 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 219.26 |
| Procent renhet | >98% |