Läs mer
Tocris Bioscience™ CGP 52432
Beskrivning
Potent, selective GABAB receptor antagonist (IC50 = 85 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP 52432 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 384.24 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.234 |