Läs mer
CGP37157, MedChemExpress
Beskrivning
CGP37157 is a potent, selective inhibitor of Na+/Ca2+ exchanger, inhibiting the Na+-induced Ca2+-release from guinea-pig heart mitochondria, with an IC50 of 0.8 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP37157 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 75450-34-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H11Cl2NOS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (385.54 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=CC=C3Cl)SC1 |
| Visa mer |