Läs mer
CGP52432, MedChemExpress
Beskrivning
CGP52432 is a GABAB receptor antagonist, with an IC50 of 85 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGP52432 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 139667-74-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H24Cl2NO4P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (13.01 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 4 mg/mL (10.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=P(C(OCC)OCC)(CCCNCC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)O |
| Visa mer |