missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CGP60474, MedChemExpress

Produktkod. 16470677
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470677 50 mg
16467067 5 mg
16435266 100 mg
16404358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16470677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11009

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.

CGP60474, a highly potent anti-endotoxemic agent, is a potent cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (IC50 values are 26, 3, 4, 216, 10, 200 and 13 nM for CDK1/B, CDK2/E, CDK2/A, CDK4/D, CDK5/p25, CDK7/H and CDK9/T, respectively). CGP60474 is a selective and ATP-competitive PKC inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CGP60474
CAS 164658-13-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18ClN5O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.52 mM)
LEDER ClC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=NC(NCCCO)=C3)=N2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 355.82
Formel vikt 355.82
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.