Läs mer
CGS-12066A maleatsalt, TRC
Produktkod. 30362149
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362149 25 mg
30350952 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC29179325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1350965-83-1
Molekylformel C17H17F3N4 . C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 450.4
Synonym CGS-12066A Maleate Salt, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 4-(4-metylpiperazin-1-yl)-7-(trifluormetyl)pyrrolo[1,2-a]kinoxalin
LEDER CN1CCN(CC1)c2nc3cc(ccc3n4cccc24)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vikt 450.1515