Läs mer
CGS 12066B dimaleat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15485969
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485969 10 mg 10mg
15495969 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63801.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
5-HT-1B full agonist
5-HT-1B full agonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109028-10-6
Molekylformel C25H25F3N4O8
Molekylvikt (g/mol) 566.49
MDL-nummer MFCD00055048
InChI-nyckel HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Synonym cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
PubChem CID 71299720
IUPAC-namn (E)-but-2-endisyra; 4-(4-metylpiperazin-1-yl)-7-(trifluormetyl)pyrrolo[1,2-a]kinoxalin
LEDER CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CGS 12066B dimaleate
Smältpunkt 126 °C till 127 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 566.49
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.