missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ CGS 15943
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4783847
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18003872

Brand: Tocris Bioscience™ 1699/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent adenosine receptor antagonist

CGS 15943 is a potent adenosine receptor antagonist (Ki values are 3.5, 4.2, 16 and 51 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively). Inhibits the catalytic subunit of the class IB PI3K isoform p110γ (IC50 = 1.1 μM). Blocks HCC and HDAC cell proliferation in vitro via inhibition of the PI3K/Akt pathway; reduces proliferation of ER+ breast cancer cells. Also acts as a BMP-4 mimetic to stimulate osteogenic differentiation. Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104615-18-1
Molekylformel C13H8ClN5O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CGS 15943
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 285.69
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 285.69
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.