Läs mer
Tocris Bioscience™ CGS 19755
Beskrivning
Potent, competitive NMDA receptor antagonist. Anticonvulsant and neuroprotective.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGS 19755 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 223.17 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.165 |