Läs mer
CGS 21680 hydroklorid, 99 %
Produktkod. 15473499
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473499 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15473499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60793.MA
 Begränsad artikel
I lager
En A2A adenosinreceptoragonist | CAS: 120225-54-9 | C23H30ClN7O6 | 535,986 g/mol
CGS 21680 hydroklorid används för närvarande i forskning för att studera neuronal överföring, även vid andning. CGS 21680 används ofta för att studera adenosin A2A-receptorns verkan i celler och vävnader. CGS 21680 HCl är en adenosin A2-receptoragonist med IC50 på 22 nM, uppvisar 140-faldigt över A1-receptorn. CGS 21680C ökar effektivt kranskärlsflödet med ett ED25-värde på 1,8 nM. I hippocampusskivor är CGS 21680 apis svag agonist på pre- och postsynaptiska mått av elektrofysiologisk aktivitet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
CGS 21680 hydroklorid används för närvarande i forskning för att studera neuronal överföring, även vid andning. CGS 21680 används ofta för att studera adenosin A2A-receptorns verkan i celler och vävnader. CGS 21680 HCl är en adenosin A2-receptoragonist med IC50 på 22 nM, uppvisar 140-faldigt över A1-receptorn. CGS 21680C ökar effektivt kranskärlsflödet med ett ED25-värde på 1,8 nM. I hippocampusskivor är CGS 21680 apis svag agonist på pre- och postsynaptiska mått av elektrofysiologisk aktivitet.
Löslighet
Löslig upp till 3,4 mg/ml i DMSO och 20 mg/ml i 45 % (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrin.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120225-54-9
Molekylformel C23H30ClN7O6
Molekylvikt (g/mol) 535.986
MDL-nummer MFCD11045878
InChI-nyckel QPHVMNOEKKJYJO-XWOZMEDYSA-N
Synonym cgs-21680 hydrochloride hydrate, 3-4-2-6-amino-9-2r,3r,4s,5s-5-ethylcarbamoyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl purin-2-yl amino ethyl phenyl propanoic acid hydrate hydrochloride, c23h29n7o6.clh.h2o, cgs-21680 hydrochloride hydrate, solid, 2-p-2-carboxyethyl phenethylamino-5 inverted exclamation marka-n-ethylcarboxamidoadenosine hydrochloride hydrate
PubChem CID 133639586
IUPAC-namn 3-[4-[2-[[6-amino-9-[(2S,4S,5R)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]purin-2-yl]amino]ethyl]phenyl]propanoic acid;hydrochloride
LEDER CCNC(=O)C1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=C(N=C3N)NCCC4=CC=C(C=C4)CCC(=O)O)O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CGS 21680 hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation Löslig upp till 3,4 mg/ml i DMSO och 20 mg/ml i 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrin.
Formel vikt 535.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid
RUO– Endast forskningsanvändning