Läs mer
CGS 21680 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16455548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455548 10 mg -
16446106 100 mg 100mg
16441717 50 mg -
16428257 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16455548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13201A
MedChemExpress CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CGS 21680 Hydrochloride
CAS 124431-80-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30ClN7O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 20 mg/mL (37.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)CCC1=CC=C(CCNC2=NC3=C(N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NCC)=O)O4)C(N)=N2)C=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 535.98
Formel vikt 535.98
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation