missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CGS 21680C Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CGS 21680C Sodium Salt |
| CAS | 120225-64-1 |
| Molekylformel | C23 H28 N7 O6 . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N7O6.Na/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,22+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(=O)[O-])cc4)nc23 |
| IUPAC-namn | sodium;3-[4-[2-[[6-amino-9-[(2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]purin-2-yl]amino]ethyl]phenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.5 |
| Formel vikt | 521.1999 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?