Läs mer
CH-223191, MedChemExpress
Beskrivning
CH-223191 is a potent and specific antagonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CH-223191 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 301326-22-7 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19N5O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (374.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=NN1C)NC2=CC=C(/N=N/C3=CC=CC=C3C)C=C2C |
| Visa mer |