Läs mer
MedChemExpress CH 5450
Produktkod. 16443177
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16443177 50 mg
1 options
Produktkod. 16443177 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY16707
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress CH 5450 (Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome) is a human chymase inhibitor.
Specifikationer
Renhet 99.47%
CAS 252557-97-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 652.73 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM)
Synonym Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome