Läs mer
Skytec™ CH101 Safety Gloves
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Beskrivning
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Forearm well protected
- Thickness: 1.3 mm
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,M,P,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Blue |
| Latexfri | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | Small |
| EN388 Standard | 4121X |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | A, J, K, L, M, P, T |
| Visa mer |