missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Skytec™ CH101 Safety Gloves

Produktkod. 30274587
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30274587

Brand: Skytec™ SKG00067DH

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

SKYTEC CH101 features a soft comfortable cotton lining and a rough textured PVC coating that ensures grip in contact with oils and chemicals.

  • Durable
  • No irritation by seams in contact with the skin
  • Forearm well protected
  • Thickness: 1.3 mm

Spécification

ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,J,K,L,M,P,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X
Användningsområden Industrial
Färg Blue
Latexfri Yes
Material PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek Large
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER A, J, K, L, M, P, T
Liner material Cotton
Längd (metrisk) 300 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis