Läs mer
Skytec™ CH201 Säkerhetshandskar
Beskrivning
- Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
- Soft and flexible nitrile
- Specially formulated glove to dissipate static charge
- Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
- Straight cuff
- Length:30 cm
- Thickness: 0.38 mm
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Färg | Black |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Grip Pattern |
| Hand | Ambidextrous |
| Användning av laboratorium/renrum | No |
| Visa mer |