Läs mer
Skytec™ CH201 Säkerhetshandskar
Produktkod. 30274580
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274580 Betydande
30274613 Liten
30274530 Intermediär
30274574 X-large
30274508 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274580 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00070BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.22 SEK
    392.12 SEK / 10 par
    Save 251.10 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SKYTEC CH201 har en lätt, icke-stödd nitrilhandske med egenskaper för elektrostatisk urladdning.
  • Nitril ESD ofodrad handske med texturerad finish
  • Mjuk och flexibel nitril
  • Speciellt framställd handske för att avleda statisk laddning
  • Motståndskraftig mot en mängd olika kemikalier och lösningsmedel
  • Rak manschett
  • Längd: 30 cm
  • Tjocklek: 0,38 mm
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Snitt A1, Nötning 6, Punktering 2, EN 374-1:2016 Typ A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Greppmönster
Hand Ambidextrous
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri Ja
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp ESD-handskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 15 mil
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard 3001X
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER J, K, L, M, O, P, S, T
Längd (metrisk) 330 mm
Vikt (engelska) 2,61 oz.
Vikt (metrisk) 74 g