Läs mer
Skytec™ CH402 Safety Gloves
Produktkod. 30274501
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Produktkod. 30274501
Brand: Skytec™ SKG00074BH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SKYTEC CH402 features a flexible Chloroprene chemical resistant glove featuring high chemical protection against a wide range of chemicals.
  • Flock-lined Chloroprene Chemical Resistant Glove with an Embossed Grip
  • Chloroprene protects against a wide variety of chemicals including acids
  • Forearm well protected
  • Length: 30 cm
  • Thickness: 0.75 mm
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 3,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: A,K,L,M,N,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3110X, EN 21420:2020
Användningsområden Industrial
Färg Black
Latexfri Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Storlek Large
Tjocklek (engelska) 29.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
EN388 Standard 3110X
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER A, K, L, M, N, O, P, S, T
Handske manschettstil Gauntlet
Liner material Cotton
Längd (metrisk) 300 mm