Läs mer
CH5132799, MedChemExpress
Beskrivning
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CH5132799 |
| CAS | 1007207-67-1 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H19N7O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.42 |
| Formel vikt | 377.42 |
| Visa mer |