Läs mer
CH5424802 (Alectinib) Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alectinib hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H34N4O2.ClH/c1-4-20-16-23-24(17-26(20)34-9-7-21(8-10-34)33-11-13-36-14-12-33)30(2,3)29-27(28(23)35)22-6-5-19(18-31)15-25(22)32-29;/h5-6,15-17,21,32H,4,7-14H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 518.2449 |