Läs mer
OHAUS™ Kedjeklämma
Produktkod. 15732309 Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Längd (metrisk) arm:
127 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15732309
Brand: OHAUS™ 30392259
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Chain Clamp är designad för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Korrosionsbeständiga klämmor i rostfritt stål ger utmärkt kemisk beständighet, hållbarhet och kan autoklaveras. Nickelpläterade zinkklämmor erbjuder hög draghållfasthet till ett ekonomiskt pris.
  • Förhindra olyckor i labbet! Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål. Välj från en mängd olika greppstorlekar, stiftstilar och justeringstyper.
  • Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kedjeklämma
Material Nickelpläterad
Beskrivning Klämma, Specialitet, Kedja, CLS-CHAINZL
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (engelska) 8,11 tum.
Längd (engelska) Arm 5 000 tum.
Längd (metrisk) 206.00 mm
Längd (metrisk) arm 127 mm
Storlek Betydande
Storlek (metriskt) grepp 35 till 280 mm